2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925443-1G OR925443-5G
APOSOR925443-1GEA 168 EUR
APOSOR925443-1G APOSOR925443-5G
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂OS
MW: 196,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691652
Núm. CAS: 915920-13-7