4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925449-1G OR925449-5G
APOSOR925449-1GEA 0 EUR
APOSOR925449-1G APOSOR925449-5G
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₅ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09833838
Núm. CAS: 4025-67-6
UN: 3261
ADR: 8,II