4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925457-1G
OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA
335
EUR
APOSOR925457-1G
APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Formula:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,618 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01747260 Núm. CAS: 64047-49-0 |