3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 186 EUR
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067745
Núm. CAS: 34584-69-5