(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
OR925505-1G
APOSOR925505-1GEA 30.6 EUR
APOSOR925505-1G
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155252
Núm. CAS: 57322-44-8