4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925515-1G OR925515-250MG
APOSOR925515-1GEA 601 EUR
APOSOR925515-1G APOSOR925515-250MG
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-propylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971219
Núm. CAS: 25199-00-2