4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925546-1G OR925546-5G
APOSOR925546-1GEA 219 EUR
APOSOR925546-1G APOSOR925546-5G
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₉H₁₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23115361
Núm. CAS: 847139-23-5