(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925582-1G OR925582-5G
APOSOR925582-1GEA 104 EUR
APOSOR925582-1G APOSOR925582-5G
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840196
Núm. CAS: 1099646-61-3