5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925600-1G OR925600-250MG
APOSOR925600-1GEA 719 EUR
APOSOR925600-1G APOSOR925600-250MG
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₈ClNO₃
MW: 189,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24843138
Núm. CAS: 80196-63-0