Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925621-5G
APOSOR925621-5GEA 112 EUR
APOSOR925621-5G
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204177
Núm. CAS: 10250-59-6