4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925626-1G OR925626-250MG
APOSOR925626-1GEA 538 EUR
APOSOR925626-1G APOSOR925626-250MG
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030440
Núm. CAS: 106691-21-8