2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-6-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR925628-1G
APOSOR925628-1GEA 46.4 EUR
APOSOR925628-1G
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743870
Núm. CAS: 55996-28-6