7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925654-100MG OR925654-1G OR925654-250MG
APOSOR925654-100MGEA 71.2 EUR
APOSOR925654-100MG APOSOR925654-1G APOSOR925654-250MG
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114872
Núm. CAS: 22246-05-5