1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925660-1G OR925660-5G
APOSOR925660-1GEA 232 EUR
APOSOR925660-1G APOSOR925660-5G
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921560
Núm. CAS: 6515-18-0