5,7-Dihydroxycoumarin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
OR925694-1G OR925694-5G
APOSOR925694-1GEA 26.1 EUR
APOSOR925694-1G APOSOR925694-5G
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
5,7-Dihydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₄
MW: 178,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00488354
Núm. CAS: 2732-18-5