2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925723-1G OR925723-250MG
APOSOR925723-1GEA 435 EUR
APOSOR925723-1G APOSOR925723-250MG
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12124629
Núm. CAS: 189940-09-8