2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 393 EUR
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565780
Núm. CAS: 669713-61-5