8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 462 EUR
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605405
Núm. CAS: 7461-12-3