2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-1GEA 65.4 EUR
APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038284
Núm. CAS: 55873-09-1