2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925768-1G OR925768-250MG
APOSOR925768-1GEA 806 EUR
APOSOR925768-1G APOSOR925768-250MG
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₆H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059899
Núm. CAS: 3914-46-3