6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925779-1G OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA 328 EUR
APOSOR925779-1G APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formula: C₇H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234337
Núm. CAS: 41288-91-9