3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 52.2 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
MW: 210.027 g/mol
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261031
Núm. CAS: 89891-69-0