3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925794-100MG OR925794-250MG
APOSOR925794-100MGEA 143 EUR
APOSOR925794-100MG APOSOR925794-250MG
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703523
Núm. CAS: 1427475-21-5