5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 203 EUR
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02317367
Núm. CAS: 29212-22-4