2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925847-1G OR925847-250MG
APOSOR925847-1GEA 647 EUR
APOSOR925847-1G APOSOR925847-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059767
Núm. CAS: 30796-85-1