4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 185 EUR
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665589
Núm. CAS: 75390-44-2