4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Hydroxy-7-methoxyquinolin-2(1H)-one
OR925894-1G
OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA
78.3
EUR
APOSOR925894-1G
APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Formula:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191.183 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00101261 Núm. CAS: 27037-34-9 |