(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925923-100MG
OR925923-1G
OR925923-250MG
APOSOR925923-100MGEA
168
EUR
APOSOR925923-100MG
APOSOR925923-1G
APOSOR925923-250MG
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid
Formula:
C₆H₅ClO₂S MW: 176,621 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01859875 Núm. CAS: 13669-19-7 |