5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 219 EUR
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059993
Núm. CAS: 1015939-90-8