7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 192 EUR
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056926
Núm. CAS: 17332-70-6