3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 43.5 EUR
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09931765
Núm. CAS: 91239-98-4