3-Nitropicolinaldehyde 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Nitro-2-pyridinecarboxaldehyde
OR926080-1G OR926080-250MG OR926080-5G
APOSOR926080-1GEA 134 EUR
APOSOR926080-1G APOSOR926080-250MG APOSOR926080-5G
3-Nitropicolinaldehyde 90%
3-Nitropicolinaldehyde
Formula: C₆H₄N₂O₃
MW: 152,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696871
Núm. CAS: 10261-94-6