N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl endo-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, tert-Butyl (1S,5R)-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR926114-5G
APOSOR926114-5GEA 115 EUR
APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₂
MW: 226,315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18428077
Núm. CAS: 207405-68-3