2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926143-1G OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA 88.6 EUR
APOSOR926143-1G APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Formula: C₆H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11558977
Núm. CAS: 35441-10-2