Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 358 EUR
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441884
Núm. CAS: 150059-62-4