2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926189-1G
APOSOR926189-1GEA 68.3 EUR
APOSOR926189-1G
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄ClNO₂S
MW: 177,609 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404922
Núm. CAS: 1194374-24-7