N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926190-1G OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA 364 EUR
APOSOR926190-1G APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Formula: C₉H₂₀N₂
MW: 156,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08361609
Núm. CAS: 32776-21-9