1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926199-1G OR926199-250MG
APOSOR926199-1GEA 376 EUR
APOSOR926199-1G APOSOR926199-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234598
Núm. CAS: 13623-87-5