3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 306 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435868
Núm. CAS: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8,III