6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926202-1G OR926202-250MG
APOSOR926202-1GEA 719 EUR
APOSOR926202-1G APOSOR926202-250MG
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846607
Núm. CAS: 1239647-61-0