6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926223-1G OR926223-5G
APOSOR926223-1GEA 62.5 EUR
APOSOR926223-1G APOSOR926223-5G
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657614
Núm. CAS: 19181-64-7