5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 161 EUR
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11203618
Núm. CAS: 51-27-4