Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926326-1G OR926326-5G
APOSOR926326-1GEA 85.7 EUR
APOSOR926326-1G APOSOR926326-5G
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275081
Núm. CAS: 14542-15-5