4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 200 EUR
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Formula: C₁₁H₁₃ClO₄S
MW: 276,737 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274725
Núm. CAS: 150374-99-5
UN: 3261
ADR: 8,III