2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926346-1G OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA 173 EUR
APOSOR926346-1G APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995712
Núm. CAS: 29913-51-7