6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926347-1G OR926347-250MG OR926347-5G
APOSOR926347-1GEA 115 EUR
APOSOR926347-1G APOSOR926347-250MG APOSOR926347-5G
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Formula: C₈H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778342
Núm. CAS: 41598-71-4