2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926415-1G OR926415-250MG
APOSOR926415-1GEA 435 EUR
APOSOR926415-1G APOSOR926415-250MG
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276005
Núm. CAS: 91192-25-5