Morpholin-3-ylmethanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxymethylmorpholine
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 299 EUR
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038650
Núm. CAS: 106910-83-2