5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 567 EUR
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃Cl₂NO₂S
MW: 212.054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739113
Núm. CAS: 885277-08-7
UN: 3261
ADR: 8 II