1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 168 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09674985
Núm. CAS: 13788-32-4